HAM203349
Hamilton® chromatography syringe
for CTC/LEAP PAL LC Autosampler, model, 1750 FN CTC, fixed needle, volume × L 500 μL × 51 mm, needle gauge 22
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
Gastight syringe
Características
autoclavable: no
model 1750 FN CTC, fixed needle
fabricante/nome comercial
Hamilton
Parâmetros
20-50 °C temp. range (68-122 °F)
700 psig pressure
agulha D.I. × D.E.
0.41 mm × 0.72 mm
calibre da agulha
22
volume × C
500 μL × 51 mm
adequação
suitable for chromatography
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)