HAM203220
Hamilton® SaltLine reagent syringe
model, 1725 TLL-SAL, no needle, volume 250 μL
About This Item
Código UNSPSC:
42142600
NACRES:
NB.03
Produtos recomendados
Materiais
Gastight syringe
Características
autoclavable: no
model 1725 TLL-SAL, no needle
fabricante/nome comercial
Hamilton
Parâmetros
20-50 °C temp. range (68-122 °F)
500 psig pressure
volume
250 μL
Categorias relacionadas
Descrição geral
The SaltLine syringes are utilized in applications with high salt concentrations. They have the same PTFE Luer Lock termination but the plunger tip is made from Ultra High Molecular Weight Poly Ethylene (UHMWPE). The UHMWPE plunger tip resists damage that can be caused when salt crystal precipitate from the salt solution over time.
Informações legais
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
HAM203220-1EA | 4061833476574 |