HAM204001
Hamilton® chromatography syringe
for ThermoFinnigan GC Autosampler, model, 701 N, cemented needle, volume × L 10 μL × 50 mm, needle gauge 26s
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
Microliter syringe
Características
autoclavable: no
model 701 N, cemented needle
fabricante/nome comercial
Hamilton
Parâmetros
20-50 °C temp. range (68-122 °F)
2000 psig pressure
agulha D.I. × D.E.
0.13 mm × 0.483 mm
calibre da agulha
26s
volume × C
10 μL × 50 mm
adequação
suitable for chromatography
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
HAM204001-1EA | 4061833476635 |