Documentos Principais
29604-U
Hamilton® syringe for CTC GC PAL
701N, volume 10 μL, needle size 23s-26s ga, needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
Materiais
cone tip stainless steel needle
tamanho da agulha
23s-26s ga
Características
needle type N (cemented needle)
point style 1
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Hamilton 203362
agulha C
51 mm (2 in.)
volume
10 μL
Informações legais
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)