Key Documents
28614-U
Hamilton® 701N syringe
701N (Slimline), volume 10 μL, needle size 26s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
Materiais
bevel tip stainless steel (point style 2)
tamanho da agulha
26s ga (bevel tip)
Características
Microliter
Syringe, Fixed Needle
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Hamilton 203072
agulha C
51 mm (2 in.)
volume
10 μL
compatibilidade
for use with CTC A200S PAL Instruments (cemented needle)
Informações legais
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microliter is a trademark of Hamilton Co.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)