Key Documents
20785-U
Hamilton® GASTIGHT® syringe, 1700 series, removable needle
1750RN, volume 0.5 mL, needle size 22 ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
Sinônimo(s):
TM=["Hamilton"] Airtight syringe, 1700 series, detachable needle
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
eCl@ss:
32070500
NACRES:
NB.03
Materiais
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
glass body
tamanho da agulha
22 ga (bevel tip)
Características
removable needle RN
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Hamilton 81230
agulha C
51 mm (2 in.)
volume
0.5 mL
compatibilidade
for use with Hamilton 1750RN
Informações legais
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)