19143-U
pk6 Needles 22 ga 2in Pt3 250uL-10mL
needle size 22 ga, needle L 51 mm (2 in.), for use with 250μL-10mL syringe
Sinônimo(s):
Hamilton® needles for RN syringes, blunt tip
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
tamanho da agulha
22 ga
descrição
blunt tip (stainless steel)
Características
blunt tip (point style 3)
embalagem
pkg of 6 ea
fabricante/nome comercial
Hamilton 7780-04
agulha C
51 mm (2 in.)
volume
250-10000 μL
compatibilidade
for use with 250μL-10mL syringe
for use with Rheodyne Injection Valve
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)