Key Documents
28634-U
Hamilton® 1710N syringe
1710N Slim Line, volume 100 μL, needle size 22s ga, needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
Materiais
blunt tip stainless steel (point style 3)
tamanho da agulha
22s ga
descrição
gastight
Características
point style blunt tip
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Hamilton 203077
agulha C
51 mm (2 in.)
volume
100 μL
compatibilidade
for use with CTC HTS PAL Instruments (HPLC Sampling)
Categorias relacionadas
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)