Key Documents
28632-U
Hamilton® 1701N syringe
1701N Slim Line, volume 10 μL, needle size 22s ga (blunt tip), needle L 51 mm (2 in.), pkg of 1 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
eCl@ss:
32070500
NACRES:
NB.03
Materiais
blunt tip stainless steel (point style 3)
tamanho da agulha
22s ga (blunt tip)
descrição
gastight, 10uL
Características
GASTIGHT® Syringe, Fixed needle
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Hamilton 203194
agulha C
51 mm (2 in.)
volume
10 μL
compatibilidade
for use with CTC HTS PAL Instruments (HPLC sampling)
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)