Documentos Principais
24530
Hamilton® syringe, luer tip
701LT, volume 10 μL, needle size (not included)
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Materiais
glass body
tamanho da agulha
(not included)
Características
without needle Luer tip
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Hamilton 80301
agulha C
, n/a
volume
10 μL
compatibilidade
for use with Hamilton 701LT (Luer tip)
Descrição geral
Hamilton® syringe, luer tip is, ideal for dispensing volume from 0.5μL up to 500μL. It features a ground glass luer tip suitable for mounting chromatographic and PTFE needles.
Informações legais
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Guy, Jeffrey S.
Pharmacology for the Prehospital Professional, 54-54 (2009)
Wolf, Don P.
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 192-192 (2012)