Key Documents
26702
Hamilton® syringe, 600 series
62RNR, volume 2.5 μL, needle size 22s ga, needle L 51 mm (2 in.)
Sinônimo(s):
Hamilton® Syringe 62RNR, 2.5UL 22S GA, 2IN, PT#3
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Materiais
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
tamanho da agulha
22s ga
descrição
Microliter
Características
removable needle
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Hamilton 87942
agulha C
51 mm (2 in.)
volume
2.5 μL
compatibilidade
for use with Rheodyne
Descrição geral
Hamilton® syringe is available in gas-tight type that minimizes the gas exchange in analysis. It gives accurate volume delivery. The plunger is mostly unsurpassed.
Aplicação
It was used in microinjection system assembly to load cell culture scaffold.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microliter is a trademark of Hamilton Co.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Design, fabrication and implementation of a novel multi-parameter control microfluidic platform for three-dimensional cell culture and real-time imaging.
Vickerman, Vernella, et al.
Lab on a chip, 8.9, 1468-1477 (2008)
Don P. Wolf
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 192-192 (2012)