Documentos Principais
21748-U
Hamilton® needles for LT and TLL syringes
Metal Hub (N), needle size 22s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.), pkg of 6 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
Materiais
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
tamanho da agulha
22s ga (bevel tip)
Características
Metal Hub (N)
embalagem
pkg of 6 ea
fabricante/nome comercial
Hamilton 90038
agulha C
51 mm (2 in.)
compatibilidade
for use with Hamilton LT and TLL
Informações legais
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)