Documentos Principais
20701
Hamilton® syringe, luer tip
705LT, volume 50 μL, needle size (not included)
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
eCl@ss:
32070500
Materiais
glass body
tamanho da agulha
(not included)
Características
without needle Luer tip
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Hamilton 80501
agulha C
, n/a
volume
50 μL
compatibilidade
for use with Hamilton 705LT (Luer tip)
Descrição geral
Hamilton® syringe is available in gas-tight type that minimizes the gas exchange in GC analysis. It gives accurate volume delivery. The plunger is mostly unsurpassed. The tip is threaded in a luer lock syringe allowing the needle to be tightly screwed to the tip.
Informações legais
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Jeffrey S. Guy
Pharmacology for the Prehospital Professional, 54-54 (2009)
Don P. Wolf
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 192-192 (2012)