Documentos Principais
21742-U
Hamilton® needles for LT and TLL syringes
KEL-F hub, needle size 22 ga, needle L 51 mm (2 in.), pkg of 6 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
Materiais
cone tip, side port stainless steel needle (point style 5)
tamanho da agulha
22 ga
Características
KEL-F hub
embalagem
pkg of 6 ea
fabricante/nome comercial
Hamilton 90422
agulha C
51 mm (2 in.)
compatibilidade
for use with Hamilton LT and TLL
Informações legais
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)