Documentos Principais
20738
Seringa Hamilton®, série 700, com agulha fixa
725N, volume 250 μL, needle size 22s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
Sinônimo(s):
Hamilton® Syringe 725N 250UL
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
eCl@ss:
32070500
Materiais
stainless steel needle (point style 2)
tamanho da agulha
22s ga (bevel tip)
Características
needle type N (cemented needle)
point style 2
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Hamilton 80700
agulha C
51 mm (2 in.)
volume
250 μL
Descrição geral
Hamilton® syringe is available in gas-tight type that minimizes the gas exchange in GC analysis. It gives accurate volume delivery. The plunger is mostly unsurpassed.
Informações legais
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Don P. Wolf
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 192-192 (2012)