Documentos Principais
58384
Hamilton® syringe, 700 series, special needle
725SNR, volume 250 μL, needle size 22 ga (blunt tip), needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Materiais
stainless steel needle (point style 3)
tamanho da agulha
22 ga (blunt tip)
Características
needle type SN (special needle)
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Hamilton 80765
agulha C
51 mm (2 in.)
volume
250 μL
compatibilidade
for sampling Valco VISF-2
for use with Rheodyne
for use with SSI
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)