20739
Seringa Hamilton®, série 700, com agulha fixa
750N, volume 0.5 mL, needle size 22 ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
Sinônimo(s):
Hamilton® Syringe 750N 500UL
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
stainless steel needle (point style 2)
tamanho da agulha
22 ga (bevel tip)
Características
needle type N (cemented needle)
point style 2
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Hamilton 80800
agulha C
51 mm (2 in.)
volume
0.5 mL
Descrição geral
Hamilton® syringe is available in gas-tight type that minimizes the gas exchange during GC analysis. It gives accurate volume delivery. The plunger is mostly unsurpassed.
Aplicação
It has been used to inject fuel with controlled flow into the heated gas flow produced by ‘‘doped flame′′ system to measure the soot formation of laminar diffusion flames, thereby avoiding damage of Controlled evaporator mixer.
Informações legais
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Investigation of the effect of molecular structure on sooting tendency in laminar diffusion flames at elevated pressure.
Combustion and Flame, 161.10, 2669-2677 (2014)
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 192-192 (2012)