Documentos Principais
26222-U
Hamilton® syringe, 700 series, special needle
750SNR, volume 0.5 mL, needle size 22 ga (blunt tip), needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
eCl@ss:
32070500
NACRES:
NB.03
Materiais
stainless steel needle (point style 3)
tamanho da agulha
22 ga (blunt tip)
Características
needle type SN (special needle)
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Hamilton 80865
agulha C
51 mm (2 in.)
volume
0.5 mL
compatibilidade
for use with HPLC valves
for use with Rheodyne
for use with SSI
for use with Valco VISF-2
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)