Documentos Principais
24537
Hamilton® syringe, 700 series, cemented needle, pt.#5
750N, volume 500 μL, needle size 22 ga, needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Materiais
cone tip stainless steel needle (point style 5)
tamanho da agulha
22 ga
Características
needle type N (cemented needle)
point style 5
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Hamilton 80839
agulha C
51 mm (2 in.)
volume
500 μL
Informações legais
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)