Documentos Principais
HAM201150
Hamilton® Gastight® syringe, general use, 1700 series
model, 1750, AccuDil (AD) end, volume 500 μL
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
Materiais
Borosilicate glass/PTFE
Gastight syringe
Características
autoclavable: no
model 1750, AccuDil (AD) end
fabricante/nome comercial
Hamilton
Parâmetros
20-50 °C temp. range (68-122 °F)
700 psig pressure
volume
500 μL
Informações legais
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)