Key Documents
21498
Hamilton® syringe, 800 series, removable needle
810RN, volume 100 μL, needle size 22s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Materiais
stainless steel needle (point style 2)
tamanho da agulha
22s ga (bevel tip)
Características
removable needle RN
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Hamilton 84859
agulha C
51 mm (2 in.)
volume
100 μL
compatibilidade
for use with Hamilton 810RN (removable needle)
Informações legais
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)