Z274240
Aldrich® tube fitting kit
for tubing i.d., 1/8 in.
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
Produtos recomendados
Características
for tubing i.d. 1/8 in.
Descrição geral
Clear, natural Nylon-66 fittings for making a variety of connections with flexible tubing. Fittings are supplied in a compartmentalized PP storage box.
Contains 165 fittings that include: tubing hose barbs, connectors, tees, branched tees, elbows, plugs, reducers, and locking sleeves.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z274240-1KT | 4061833640265 |