Documentos Principais
57665-U
Upchurch Polymer Tubing Cutter
Sinônimo(s):
Polymer Tubing Cutting Tool
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
uso
for cutting 1/8-1/16" polymer tubing
Descrição geral
Upchurch designed this reliable and durable device specifically for cutting 1/8" - 1/16" PEEK, PTFE, and Tefzel tubing. Includes 4 replacement blades.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
RheFlex® PEEK Fittings Long fitting set, 1/16 in. tubing
57690-U
RheFlex® PEEK Fittings