Documentos Principais
20425-U
Sigma-Aldrich
Heavy Duty Tubing Cutter
manual, tubing cutter L 4 15/16 in., pkg of 1 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122406
NACRES:
NB.35
Características
manual
embalagem
pkg of 1 ea
cortador de tubos C
4 15/16 in.
Categorias relacionadas
Características e benefícios
Cuts metal tubing 1/8in. to 1-1/8in. O.D.
Spare cutting wheel included.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)