Documentos Principais
22410-U
Sigma-Aldrich
Imp® tubing cutter
for use with 1/8 in. to 5/8 in. (4 to 15mm) O.D. tubing, pkg of 1 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122406
NACRES:
NB.35
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Imp
cortador de tubos C × L × P
1 11/16 in. × 1 5/16 in. × 7/8 in.
compatibilidade
for use with 1/8" to 5/8" (4 to 15mm O.D. tubing)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Tool for cutting metal tubing.
Informações legais
Imp is a registered trademark of Stride Tool, Inc.
produto comparável
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)