Z146277
Scienceware® plastic-tubing cutter
jaw closes automatically when not in use
About This Item
Código UNSPSC:
41122406
NACRES:
NB.35
Produtos recomendados
fabricante/nome comercial
Bel-Art
Descrição geral
Cuts tubing of 1/16 to 3/4 in. O.D.
Informações legais
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)