Z683604
Syringe PP/PE without needle
luer lock tip, centered, capacity 10 mL, graduated, 0.5 mL, non-sterile
Sinônimo(s):
polypropylene syringes
About This Item
Produtos recomendados
Agency
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
suitable for EPA 1621
esterilidade
non-sterile
Características
graduated 0.5 mL
embalagem
pkg of 100 ea bulk packed
capacidade
10 mL
aplicação(ões)
PFAS testing
Categorias relacionadas
Descrição geral
Syringes are individually packaged (sterile) except for bulk packed products; these are supplied in plastic bags (non-sterile).
Order needles separately.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)