Documentos
57621
Injetor Rheodyne®
Rheodyne 7725i
About This Item
Código UNSPSC:
41115854
descrição
internal position sensing switch
Características
manual
number of ports 6
positions 2
fabricante/nome comercial
Rheodyne 7725i
Parâmetros
7000 psi max. pressure
Descrição geral
O modelo do injetor Rheodyne® é uma versão em aço inoxidável e é composto por uma válvula de injeção de amostras de seis portas em que a amostra é carregada através de uma porta de agulha integrada na parte frontal da válvula.
Produtos recomendados
Descubra os reagentes LiChropur ideais para análise por HPLC ou LC-MS
Informações legais
Rheodyne is a registered trademark of IDEX Health & Science, LLC
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atendimento ao cliente