59026
Valco® Unions
internal reducing, for connecting 1/16 to 1/32 in., bore size 0.25 mm
Sinônimo(s):
1/16" TO 1/32" REDUCING UNION
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
stainless steel union and fittings
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
VICI Valco® ZRU1.5
tamanho do furo
0.25 mm
conector
10-32 Valco for 1/16 in. O.D. tubing (nuts and ferrules included)
6-32 Valco for 1/32 in. O.D. tubing (nuts and ferrules included)
compatibilidade
for connecting 1/16 to 1/32 in.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)