Documentos Principais
55071
Tubing Adapter
1/4-28 female (flat-bottom), 10-32 male (standard)
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
Materiais
PEEK adapter (one-piece design)
descrição
for chromatography applications
embalagem
pkg of 1 ea
diâmetro do furo
0.030 in.
conector
1/4-28 female (flat-bottom)
10-32 male (standard)
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)