Key Documents
92266
Supelco
p-Phenylenediamine
analytical standard
Sinônimo(s):
1,4-Benzenediamine, 1,4-Diaminobenzene, 1,4-Phenylenediamine
About This Item
Fórmula linear:
C6H4(NH2)2
Número CAS:
Peso molecular:
108.14
Beilstein:
742029
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.21
grau
analytical standard
Nível de qualidade
densidade de vapor
3.7 (vs air)
pressão de vapor
1.08 mmHg ( 100 °C)
descrição
anti-fade reagent
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pb
267 °C (lit.)
pf
138-143 °C (lit.)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccc(N)cc1
InChI
1S/C6H8N2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H,7-8H2
chave InChI
CBCKQZAAMUWICA-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 Oral
Órgãos-alvo
Kidney,Heart,Musculo-skeletal system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)