695106
p-Phenylenediamine
sublimed, ≥99%
Sinônimo(s):
1,4-Benzenediamine, 1,4-Diaminobenzene, 1,4-Phenylenediamine
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
3.7 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
1.08 mmHg ( 100 °C)
descrição
anti-fade reagent
Ensaio
≥99%
Formulário
sublimed
p.e.
267 °C (lit.)
pf
138-143 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccc(N)cc1
InChI
1S/C6H8N2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H,7-8H2
chave InChI
CBCKQZAAMUWICA-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 Oral
Órgãos-alvo
Kidney,Heart,Musculo-skeletal system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Molecular Layer Deposition of Organic and Hybrid Organic-Inorganic Polymers
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
695106-5G | 4061832779546 |
695106-1G | 4061832779515 |