Documentos Principais
8.20991
Sigma-Aldrich
1,3-Phenylenediamine
for synthesis
Sinônimo(s):
1,3-Phenylenediamine
About This Item
Fórmula linear:
1,3-(NH2)2C6H4
Número CAS:
Peso molecular:
108.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
Número do índice EC:
203-584-7
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
1.3 hPa ( 100 °C)
Nível de qualidade
Formulário
solid
temperatura de autoignição
560 °C
potência
280 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
8 (20 °C, 100 g/L in H2O)
p.e.
283-284 °C/1013 hPa
pf
63-64 °C
temperatura de transição
flash point 187 °C
solubilidade
350 g/L
densidade
1.14 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
600 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
Nc1cc(ccc1)N
InChI
1S/C6H8N2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H,7-8H2
chave InChI
WZCQRUWWHSTZEM-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 62 °C
Melting range (upper value): ≤ 64 °C
Identity (IR): passes test
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3