Key Documents
8.06806
Sigma-Aldrich
2-Nitrotoluene
for synthesis
Sinônimo(s):
2-Nitrotoluene, o-Nitrotoluene
About This Item
Fórmula linear:
2-(NO2)C6H4CH3
Número CAS:
Peso molecular:
137.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352102
Número do índice EC:
201-853-3
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
0.1 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (GC)
forma
oil
temperatura de autoignição
420 °C
potência
891 mg/kg LD50, oral (Rat)
Lim. expl.
1.47-8.8 % (v/v)
pH
6-8 ( in H2O)
pb
221-222 °C/1013 hPa
pf
-9 °C
temperatura de transição
flash point 95 °C
solubilidade
0.65 g/L (experimental)
densidade
1.16 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C7H7NO2/c1-6-4-2-3-5-7(6)8(9)10/h2-5H,1H3
chave InChI
PLAZTCDQAHEYBI-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.162 - 1.163
Identity (IR): passes test
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
203.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
95 °C