Documentos
1.08122
Supelco
Azul de bromofenol
indicator ACS,Reag. Ph Eur
Sinônimo(s):
Azul de bromofenol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H10Br4O5S
Número CAS:
Peso molecular:
669.96
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171502
Número do índice EC:
204-086-2
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Agency
reag. Ph. Eur.
forma
solid
perda
≤1% loss on drying, 110°C
visual transition interval
3.0-4.6, greenish yellow to blue-violet
pf
270-273 °C (decomposition)
densidade volumétrica
730 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C19H10Br4O5S/c20-12-5-9(6-13(21)17(12)24)19(10-7-14(22)18(25)15(23)8-10)11-3-1-2-4-16(11)29(26,27)28-19/h1-8,24-25H
chave InChI
UDSAIICHUKSCKT-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
  • Non-targeted analysis and toxicity prediction for evaluation of photocatalytic membrane distillation removing organic contaminants from hypersaline oil and gas field-produced water.: The study uses 2-Butanone in experimental setups to assess the removal of hazardous organic compounds in water treatment processes, highlighting its role in environmental safety and sustainability (Delanka-Pedige et al., 2024).
  • Lipid and volatile profiles of Finnish oat batches of pure cultivars: Effect of storage on the volatile formation.: This research utilizes 2-Butanone for the extraction and analysis of volatile compounds in oats, which helps in understanding the effects of storage conditions on food quality and safety (Puganen et al., 2024).
Nota de análise
Faixa de transição: pH 3,0 - pH 4,6 amarelo esverdeado - azul violeta
Aspecto da solução: passa no teste
Perda na secagem (110 °C): ≤ 1
Faixa de transição (segundo a ACS): passa no teste
Teste de sensibilidade: passa no teste
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3