Documentos Principais
318744
Sigma-Aldrich
Bromophenol Blue solution
0.04 wt. % in H2O
Sinônimo(s):
3′,3′′,5′,5′′-Tetrabromophenolsulfonephthalein, Bromophenol Blue sodium salt
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H9Br4NaO5S
Número CAS:
Peso molecular:
691.94
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.47
Formulário
liquid
Nível de qualidade
concentração
0.04 wt. % in H2O
técnica(s)
titration: suitable
pH
3.0-4.6, yellow to blue
densidade
0.985 g/mL at 25 °C
λmax
589 nm
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].Oc1c(Br)cc(cc1Br)C(=C2/C=C(Br)C(=O)C(Br)=C2)\c3ccccc3S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C19H10Br4O5S.Na/c20-12-5-9(6-13(21)18(12)24)17(10-7-14(22)19(25)15(23)8-10)11-3-1-2-4-16(11)29(26,27)28;/h1-8,24H,(H,26,27,28);/q;+1/p-1
chave InChI
TWKDJMRHSLWRFI-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Bromophenol Blue is a tracking dye for nucleic acid or protein electrophoresis in agarose or polyacrylamide gels.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Rapid transfer of DNA from agarose gels to nylon membranes.
Reed KC and Mann DA.
Nucleic Acids Research, 13, 7207-7221 (1985)
Detection of erythrocyte membrane proteins, sialoglycoproteins, and lipids in the same polyacrylamide gel using a double-staining technique.
Dzandu JK, et.al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 81, 1733-1737 (1984)
Detection of erythrocyte membrane proteins, sialoglycoproteins, and lipids in the same polyacrylamide gel using a double-staining technique.
Dzandu JK, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 81, 1733-1737 (1984)