Documentos Principais
1.07233
Supelco
Fenolftaleína
pH indicator, ACS, Reag. Ph Eur
Sinônimo(s):
Fenolftaleína
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H14O4
Número CAS:
Peso molecular:
318.32
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171502
Número do índice EC:
201-004-7
NACRES:
NA.21
product name
Fenolftaleína, indicator ACS,Reag. Ph Eur
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Agency
reag. Ph. Eur.
suitable for SM 2310
suitable for SM 2320
pressão de vapor
<0.00001 Pa ( 50 °C)
forma
solid
perda
≤1% loss on drying, 105°C
cor
white to yellow-white
visual transition interval
8.2-9.8, colorless to red-violet
pf
263.7 °C
densidade
1.296 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
350‑450 kg/m3
λmax
551-554 nm (buffer pH 9.8)
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C20H14O4/c21-15-9-5-13(6-10-15)20(14-7-11-16(22)12-8-14)18-4-2-1-3-17(18)19(23)24-20/h1-12,21-22H
chave InChI
KJFMBFZCATUALV-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
  • Eficácia da fenolftaleína em revestimentos de gel-sol para detecção e inibição de corrosão em aço doce: Pesquisa detalhando a aplicação de fenolftaleína e azul de timol em revestimentos de sol-gel, demonstrando sua eficácia na inibição de detecção e corrosão em superfícies de aço doce (Patra et al., 2024).
  • Membranas de ultrafiltração altamente permeáveis baseadas em sulfona de polifelineno com fragmentos de cardo: Este artigo discute o desenvolvimento de membranas de ultrafiltração avançadas que incorporam fenolftaleína, aumentando sua permeabilidade e eficiência de filtração (Raeva et al., 2024).
  • Um sensor duplo baseado em fluorescência para Zn(2+) e PO(4)(3-): Estudo de um sistema de sensor duplo utilizando fenolftaleína, aplicado para a detecção de íons de zinco e fosfato em diversas amostras ambientais e biológicas, empregando a sinalização de fluorescência (Samanta et al., 2024).
Nota de análise
Identidade (espectro UV/VIS): passa no teste
Aspecto: Pó branco a amarelado
Transparência da solução alcoólica (10 g/l de etanol): passa no teste
Absorção máxima λmáx. (tampão pH 9,8): 551-554 nm
Absortividade específica A 1%/1 cm (λmáx; 0,01 g/l; tampão pH 9,8; calculada em substância seca): 700-750
Faixa de transição: pH 8,2 - pH 9,8 quase incolor - vermelho-violeta
Faixa de transição (de acordo com a ACS): passa no teste
Faixa de transição (de acordo com Reag. da Ph. Eur.): passa no teste
Perda na secagem (105 °C): ≤ 1%
Pictogramas
Exclamation markHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Thymolphthalein indicator ACS,Reag. Ph Eur
Supelco
1.08175
Thymolphthalein