Documentos Principais
1.07227
Supelco
Phenolphthalein solution
1% in ethanol, indicator pH 8.2 - 9.8
About This Item
Código UNSPSC:
12171502
NACRES:
NA.21
Nome do produto
Phenolphthalein solution 1% in ethanol, indicator pH 8.2 - 9.8
Agency
suitable for SM 2310
suitable for SM 2320
Nível de qualidade
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
425 °C
temperatura de transição
flash point 23 °C
densidade
0.89 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
15-25°C
Nota de análise
Application test: passes test
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
73.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
23 °C