250198
Methyl Red
ACS reagent, crystalline
Sinônimo(s):
2-(4-Dimethylaminophenylazo)benzoic acid, 4-Dimethylaminoazobenzene-2′-carboxylic acid, Acid Red 2
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Formulário
crystalline
técnica(s)
titration: suitable
visual transition interval
4.2-6.2, pink to yellow
pf
179-182 °C (lit.)
solubilidade
ethanol: 1 mg/mL
λmax
410 nm
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)c1ccc(cc1)\N=N\c2ccccc2C(O)=O
InChI
1S/C15H15N3O2/c1-18(2)12-9-7-11(8-10-12)16-17-14-6-4-3-5-13(14)15(19)20/h3-10H,1-2H3,(H,19,20)/b17-16+
chave InChI
CEQFOVLGLXCDCX-WUKNDPDISA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?