Documentos Principais
318728
Sigma-Aldrich
Bromocresol Green/Methyl Red, mixed indicator solution
in methanol
Sinônimo(s):
Tetrabromocresolsulfonphthalein
About This Item
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.47
Formulário
liquid
Nível de qualidade
composição
Bromocresol Green, 0.1%
Methyl Red, 0.02%
concentração
in methanol
densidade
0.839 g/mL at 25 °C
λmax
434 nm
ε (coeficiente de extinção)
≥10000 at 282-288 nm in methanol
≥20000 at 509-519 nm in methanol
≥7000 at 329-335 nm in methanol
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)c1ccc(cc1)\N=N\c2ccccc2C(O)=O.Cc3c(Br)c(O)c(Br)cc3C4(OS(=O)(=O)c5ccccc45)c6cc(Br)c(O)c(Br)c6C
InChI
1S/C21H14Br4O5S.C15H15N3O2/c1-9-12(7-14(22)19(26)17(9)24)21(13-8-15(23)20(27)18(25)10(13)2)11-5-3-4-6-16(11)31(28,29)30-21;1-18(2)12-9-7-11(8-10-12)16-17-14-6-4-3-5-13(14)15(19)20/h3-8,26-27H,1-2H3;3-10H,1-2H3,(H,19,20)/b;17-16+
chave InChI
MFUUASJGLBWWPF-ZYSYNQLUSA-N
Descrição geral
Mixed indicator solutions of bromocresol green (pk 4.9) and methyl red (pk 5) give a red color in acidic conditions and green color in basic conditions with a sharp transition through grey color at pH 5.1 as the two colors are complementary.
Aplicação
Suitable for titration of morpholine
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
51.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
11.0 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
S M Khopkar
Basic Concepts Of Analytical Chemistry (1998)