B1256
Bromocresol Green sodium salt
≥98% purity, crystalline
Sinônimo(s):
3′,3″,5′,5″-Tetrabromo-m-cresolsulfonphthalein sodium salt
About This Item
Produtos recomendados
product name
Bromocresol Green sodium salt, crystalline
Agency
suitable for SM 2310
suitable for SM 2320
Nível de qualidade
forma
crystalline
visual transition interval
3.8-5.4, yellow to blue
pf
230 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
H2O: 1 mg/mL
λmax
616 nm in H2O
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].Cc1c(Br)c(O)c(Br)cc1\C(=C2\C=C(Br)C(=O)C(Br)=C2C)c3ccccc3S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C21H14Br4O5S.Na/c1-9-12(7-14(22)19(26)17(9)24)21(13-8-15(23)20(27)18(25)10(13)2)11-5-3-4-6-16(11)31(28,29)30-21;/h3-8,26-27H,1-2H3;/q;+1/p-1
chave InChI
HEFSGAHJDGZCHA-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?