294438
4-Nitrobenzenediazonium tetrafluoroborate
97%
Sinônimo(s):
Azoic Diazo No. 37, Fast Red GG salt
Ensaio
97%
Formulário
powder
composição
Carbon 29.3-31.5%,Nitrogen 17.1-18.4%
técnica(s)
titration: suitable
cor
light brown
pf
144-148 °C (dec.)
solubilidade
acetonitrile: 50 mg/mL
densidade
1.66 g/cm3 at 25 °C
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
F[B-](F)(F)F.[O-][N+](=O)c1ccc(cc1)[N+]#N
InChI
1S/C6H4N3O2.BF4/c7-8-5-1-3-6(4-2-5)9(10)11;2-1(3,4)5/h1-4H;/q+1;-1
chave InChI
AFULQCYCQAHYIP-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?