282286
1,4-Diiodotetrafluorobenzene
98%
Sinônimo(s):
1,2,4,5-Tetrafluoro-3,6-diiodobenzene, 1,4-Diiodo-2,3,5,6-tetrafluorobenzene, 3,6-Diiodo-1,2,4,5-tetrafluorobenzene, Tetrafluoro-1,4-diiodobenzene, p-Diiodoperfluorobenzene
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
pf
108-110 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
iodo
cadeia de caracteres SMILES
Fc1c(F)c(I)c(F)c(F)c1I
InChI
1S/C6F4I2/c7-1-2(8)6(12)4(10)3(9)5(1)11
chave InChI
VIXRAZODEODOJF-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
1,4-Diiodotetrafluorobenzene is a ditopic perfluorinated iodobenzene used for cocrystallization of halopyridinium salts.
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?