104426
Tetrafluoroterephthalonitrile
99%
Sinônimo(s):
2,3,5,6-Tetrafluoro-1,4-dicyanobenzene
Ensaio
99%
Formulário
solid
pf
197-199 °C (lit.)
solubilidade
acetone: soluble
cadeia de caracteres SMILES
Fc1c(F)c(C#N)c(F)c(F)c1C#N
InChI
1S/C8F4N2/c9-5-3(1-13)6(10)8(12)4(2-14)7(5)11
chave InChI
PCRSJGWFEMHHEW-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?