196800
Tetrafluorophthalic acid
98%
Sinônimo(s):
3,4,5,6-Tetrafluoro-1,2-benzenedicarboxylic acid, 3,4,5,6-Tetrafluorophthalic acid, o -Tetrafluorobenzenedicarboxylic acid
Ensaio
98%
pf
152-154 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1c(F)c(F)c(F)c(F)c1C(O)=O
InChI
1S/C8H2F4O4/c9-3-1(7(13)14)2(8(15)16)4(10)6(12)5(3)11/h(H,13,14)(H,15,16)
chave InChI
YJLVXRPNNDKMMO-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?