Key Documents
708216
Sigma-Aldrich
Cyclohexane-1,1-dicarboxylic acid
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H12O4
Número CAS:
Peso molecular:
172.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
forma
solid
pf
175-179 °C
grupo funcional
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)C1(CCCCC1)C(O)=O
InChI
1S/C8H12O4/c9-6(10)8(7(11)12)4-2-1-3-5-8/h1-5H2,(H,9,10)(H,11,12)
chave InChI
QYQADNCHXSEGJT-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)