Key Documents
375438
Sigma-Aldrich
1,3-Cyclohexanedicarboxylic acid, mixture of cis and trans
98%
About This Item
Fórmula linear:
C6H10(CO2H)2
Número CAS:
Peso molecular:
172.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
98%
pf
132-141 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)C1CCCC(C1)C(O)=O
InChI
1S/C8H12O4/c9-7(10)5-2-1-3-6(4-5)8(11)12/h5-6H,1-4H2,(H,9,10)(H,11,12)
chave InChI
XBZSBBLNHFMTEB-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)