Key Documents
206431
Sigma-Aldrich
Dimethyl cyclohexane-1,4-dicarboxylate, mixture of cis and trans
97%
Sinônimo(s):
1,4-Cyclohexanedicarboxylic dimethyl ester, 1,4-Dimethyl cyclohexane-1,4-dicarboxylate, Dimethyl 1,4-cyclohexanedicarboxylate, Dimethyl hexahydroterephthalate
About This Item
Fórmula linear:
C6H10(CO2CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
200.23
Beilstein:
1876703
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
densidade de vapor
6.9 (vs air)
pressão de vapor
1 mmHg ( 85 °C)
Ensaio
97%
temperatura de autoignição
730 °F
Lim. expl.
0.77 %, 150 °F
5.6 %, 184 °F
índice de refração
n20/D 1.458 (lit.)
pb
131-133 °C/11 mmHg (lit.)
densidade
1.111 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)C1CCC(CC1)C(=O)OC
InChI
1S/C10H16O4/c1-13-9(11)7-3-5-8(6-4-7)10(12)14-2/h7-8H,3-6H2,1-2H3
chave InChI
LNGAGQAGYITKCW-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Dimethyl cyclohexane-1,4-dicarboxylate, mixture of cis and trans may be used in chemical synthesis studies.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter