Documentos Principais
149012
Sigma-Aldrich
Dimethyl suberate
99%
Sinônimo(s):
Octanedioic acid dimethyl ester
About This Item
Fórmula linear:
CH3O2C(CH2)6CO2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
202.25
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.432 (lit.)
p.e.
268 °C (lit.)
densidade
1.014 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)CCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C10H18O4/c1-13-9(11)7-5-3-4-6-8-10(12)14-2/h3-8H2,1-2H3
chave InChI
LNLCRJXCNQABMV-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Dimethyl suberate was used in the preparation of [8-2H2] and [7-2H2]oleates.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Synthesis of [11-2H2], [8-2H2], [7-2H2], [6-2H2], [5-2H2], [4-2H2] and [3-2H2] cis-9-octadecenoates.
Tulloch AP.
Chemistry and Physics of Lipids, 25(3), 225-235 (1979)