Documentos
8.41088
Sigma-Aldrich
trans-Cyclohexane-1,2-dicarboxylic acid
for synthesis
Sinônimo(s):
trans-Cyclohexane-1,2-dicarboxylic acid, trans-Hexahydrophthalic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H12O4
Número CAS:
Peso molecular:
172.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número do índice EC:
218-975-8
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (acidimetric)
forma
powder
pf
220-221 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C8H12O4/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12/h5-6H,1-4H2,(H,9,10)(H,11,12)
chave InChI
QSAWQNUELGIYBC-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Nota de análise
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Melting range (lower value): ≥ 224 °C
Melting range (upper value): ≤ 227 °C
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3